Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à petite ouverture,
Les flacons à ouverture étroite nécessitent des inserts de 5 mm de diamètre.
267.00€ - 845.00€
Spécification
Description | Micro insert |
---|---|
Couleur | Transparents |
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | Micro échantillonnage |
Quantité | 10 x 100 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Volume (métrique) résiduel | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Volume (métrique) résiduel | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11762428
|
Fisherbrand™
05 09 0129 |
0,2 ml | 31 mm | < 1 μl |
379.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11861653
|
Fisherbrand™
05 09 0269 |
0,25 ml | 31 mm | < 2 μl |
390.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11772428
|
Fisherbrand™
05 09 1674 |
0,3 ml | 31 mm | < 8 μl |
300.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11858951
|
Fisherbrand™
05 09 0968 |
0,2 ml | 29 mm | < 1 μl |
845.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11848951
|
Fisherbrand™
05 09 0279 |
0,2 ml | 27,5 mm | < 1 μl |
267.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Micro-insert
- Pour une utilisation avec flacons à petite ouverture
- Transparents
- Verre
Spécification
Micro insert | |
Verre | |
10 x 100 |
Transparents | |
Micro échantillonnage |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Micro-Insert, verre transparent, pour flacon à petite ouverture,